Merck
1.03026
Supelco
Bromothymol blue
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Bromothymol blue, 3′,3′′-Dibromothymolsulfonphthalein, BTB
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H28Br2O5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
624.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171502
EC index szám:
200-971-2
NACRES:
NB.21
product name
Bromothymol blue, indicator ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
form
solid
veszteség
≤3% loss on drying, 110°C
visual transition interval
5.8-7.6, yellow to blue
térfogatsúly
450 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Novel pH-responsive indicator films based on bromothymol blue-anchored chitin for shrimp freshness monitoring: This study presents innovative pH-sensitive films that incorporate bromothymol blue into chitin, designed for tracking shrimp spoilage. The development and testing of these films in real-time scenarios offer a viable method for monitoring seafood freshness, ensuring quality control in food distribution chains (Yang et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Transition range: pH 5.8 - pH 7.6yellow - blue
Appearance of solution: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 3
Transition range (according to ACS): passes test
Sensitivity test: passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3