Fontos dokumentumok
1.06223
Supelco
1-Naphthol
GR for analysis
Szinonimák:
1-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
201-969-4
NACRES:
NA.21
gőznyomás
1.3 hPa ( 94 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
510 °C
hatékonyság
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
880 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
288 °C/1013 hPa
mp
94-96 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 125 °C
oldhatóság
0.1 g/L
sűrűség
1.28 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
450 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
2-Naphthol (GC, area%): ≤ 0.20 % (a/a)
Naphthalene (GC, area%): ≤ 0.20 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 97 °C
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Iron (Fe): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
257.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
125 °C - closed cup