Fontos dokumentumok
114375
Bromocresol Purple
BioReagent, suitable for indicator, Dye content 90 %
Szinonimák:
5,5′-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein, Bromcresol purple sultone form
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥89.0% (HPLC)
Forma
powder
összetétel
Dye content, 90%
technika/technikák
titration: suitable
pH
5.2-6.8, yellow to purple
visual transition interval
5.2-6.8, yellow to blue
mp
240 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL
λmax
419 nm
ε (extinkciós együttható)
≥22000 at 418-424 nm in methanol
alkalmasság
suitable for indicator
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)