Fontos dokumentumok
1.06023
Millipore
TAE buffer
10 x pH 8.3 tris-acetate-EDTA buffer
About This Item
UNSPSC kód:
41105319
NACRES:
NA.25
Forma
liquid
pH
8.2-8.4 ( in H2O)
sűrűség
1.016 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
10 x pH 8.3 tris-acetate-EDTA buffer
Analízis megjegyzés
Appearanceclear and colourlesspH-value8.2 - 8.4DNases (Exo- and endonucleases)not detectableRNasesnot detectableProteasesnot detectableComposition:
Tris(hydroxymethyl)-aminomethane 0.40 mol/l
EDTA 0.01 mol/l
Acetic acid 0.20 mol/l
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3