Fontos dokumentumok
8720-OP
Millipore
TAE Buffer
OmniPur® Grade, 10X, Liquid Concentrate
Szinonimák:
TRIS-Acetate-EDTA Buffer
About This Item
UNSPSC kód:
12161700
NACRES:
NA.28
Minőségi szint
Forma
solution
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
clear to haze-free colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
Általános leírás
General Composition: Each liter of concentrate makes 10L of 1X TAE Buffer (1X = 0.04 M TRIS, 0.04 M Acetate, 0.001 M EDTA). Molecular Biology grade.
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1