Merck
1.05593
Supelco
Sodium hydroxide solution
21%, for analysis, EMSURE®
Szinonimák:
Sodium hydroxide solution
Méret kiválasztása
25 L
117 000,00 Ft
117 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 L
117 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
NaOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
40.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352305
NACRES:
NA.21
117 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Sodium hydroxide solution 21%, for analysis EMSURE®
gőznyomás
3 mmHg ( 37 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Forma
liquid
koncentráció
19.0-21.8% NaOH
szennyeződések
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
≤0.005% Chloride (Cl)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.2% Carbonate (as Na2CO3)
pH
>11 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.219 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Sodium hydroxide solution 21% (EMSURE® grade product) is optimized for regulated analyses and highly demanding lab applications. It also offers the highest quality and unmatched scope of specifications to give complete control of test conditions and eliminate uncertainties. This reagent is ideal for demanding analytical procedures that need low detection limits and maximum sensitivity.
Alkalmazás
  • Recycling of Geopolymer Concrete: Discusses the utilization of sodium hydroxide solution in the recycling processes of metakaolin/slag-based geopolymer concrete, enhancing sustainability in construction materials under freeze-thaw conditions (Liu M, Liu H, et al., 2024).
  • Recovery of Thorium and Tungsten: Details the use of sodium hydroxide solution in hybrid electrolysis-nanofiltration processes for the recovery of valuable metals from industrial waste, contributing to environmental sustainability and resource recovery (Man GT, Albu PC, et al., 2024).
  • CO2 Adsorption Dynamics: Highlights the use of sodium hydroxide solution impregnated in activated carbon for CO2 adsorption, showcasing its effectiveness in environmental pollution control and providing insights into optimizing adsorption conditions using response surface methodology (Borisut P, Tangsathitkulchai C, et al., 2024).
  • Quantitation of Hydroxycinnamic Acid: Describes a new HPLC-UV method utilizing hydrolyzation with sodium hydroxide solution for the quantitation of trans-p-hydroxycinnamic acid and its esters in plant leaves, advancing analytical chemistry in pharmaceutical and nutraceutical research (Lu SH, Liang XN, et al., 2023).
Tulajdonságok és előnyök
  • Most extensive specifications worldwide: Tested for up to 70 parameters, extraordinary purity, very low limiting values
  • Greater accuracy and control of analyses      
  • Optimized for highly critical and demanding analyses      
  • Ideal for method development      
  • No interference or contamination due to unknown impurities
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): 19.0 - 21.8 %
Carbonate (as Na₂CO₃): ≤ 0.2 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1