Fontos dokumentumok
1.05596
Supelco
Sodium hydroxide solution
about 36%, for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Sodium hydroxide solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
product name
Sodium hydroxide solution about 36%, for analysis EMSURE®
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
form
liquid
koncentráció
36.0-36.5% NaOH
szennyeződések
≤0.00035% Fe (Iron)
≤0.005% Chloride (Cl)
≤1.0% Carbonate (as Na2CO3)
pH
14 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.39 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Sodium hydroxide solutionabout 36% (EMSURE® grade product) is used for regulated analyses and highlydemanding lab applications. It also offers the highest quality and unmatchedscope of specifications to give complete control of test conditions andeliminate uncertainties. EMSURE® grade products comply with all internationalregulations and can be used in various applications.
Alkalmazás
Sodium hydroxidesolution about 36% can be used as an additive in the selective silica removalstrategy to enable raw material extraction from geothermal fluids.
Tulajdonságok és előnyök
  • Most extensive specifications worldwide
  • Tested for up to 70 parameters
  • Extraordinary purity
  • Very low limiting values
  • Greater accuracy and control of analyses
  • Optimized for highly critical and demanding analyses
  • Ideal for method development
  • No interference or contamination due to unknown impurities
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric,NaOH)36.0 - 36.5 %Carbonate (as Na₂CO₃)≤ 1.0 %Chloride (Cl)≤ 0.005 %Fe (Iron)≤ 0.00035 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1