Fontos dokumentumok
1.11360
Supelco
Sodium hydroxide solution
min. 45%, for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Sodium hydroxide solution
About This Item
Lineáris képlet:
NaOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
40.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352305
NACRES:
NA.21
product name
Sodium hydroxide solution min. 45%, for analysis EMSURE®
gőznyomás
3 mmHg ( 37 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
koncentráció
45.0-50.0% NaOH
szennyeződések
≤0.00001% Hg (Mercury)
≤0.0002% Al (Aluminium)
≤0.0005% Ca (Calcium)
≤0.0005% Mg (Magnesium)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.006% Chloride (Cl)
≤0.2% Carbonate (as Na2CO3)
pH
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
bp
135 °C/1013 hPa
sűrűség
1.48 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric,NaOH): 45.0 - 50.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃): ≤ 0.2 %
Chloride (Cl): ≤ 0.006 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.