Fontos dokumentumok
1.07835
Supelco
Antimony(III) oxide
EMPLURA®
Szinonimák:
Antimony(III) oxide, di-Antimony trioxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
O3Sb2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
291.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
215-175-0
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (bromometric)
Forma:
solid
oldhatóság:
2.70 mg/L
gőznyomás
13.3 hPa ( 660 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99.0% (bromometric)
Forma
solid
hatékonyság
>34600 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤1% Matter insoluble in tartaric acid
részecskeméret
1-3 μm (D 50)
bp
1550 °C/1013 hPa
mp
656 °C (sublimed)
oldhatóság
2.70 mg/L
sűrűség
5.4 g/cm3
térfogatsúly
800‑1300 kg/m3
kation nyomok
Al: ≤20 ppm
As: ≤500 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cu: ≤20 ppm
Fe: ≤50 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤20 ppm
Na: ≤20 ppm
Pb: ≤500 ppm
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Sb+3].[Sb+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Sb/q3*-2;2*+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • Kirkwood-Buff Analysis of Binary and Ternary Systems Consisting of Alcohols (Methanol, Ethanol, 1-Propanol, and 2-Propanol), Water, and n-Hexane to Understand the Formation of Surfactant-Free Microemulsions.: This research elucidates the molecular interactions in microemulsions involving 1-Propanol, offering insights into its use in creating stable, surfactant-free systems (Seo et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (bromometric): ≥ 99.0 %
Matter insoluble in tartaric acid: ≤ 1.0 %
Al (Aluminium): ≤ 20 ppm
As (Arsenic): ≤ 500 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cu (Copper): ≤ 20 ppm
Fe (Iron): ≤ 50 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 20 ppm
Na (Sodium): ≤ 20 ppm
Pb (Lead): ≤ 500 ppm
Particle size (D 50): 1.0 - 3.0 µm
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1