Fontos dokumentumok
1.01506
Supelco
Silver
wool for elemental analysis
Szinonimák:
Silver
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Ag
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.87
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141740
EC index szám:
231-131-3
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
2212 °C/1013 hPa
mp
961.9 °C
sűrűség
10.5 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Identity: passes test
Purity: ≥ 99.9 %
Diameter of fibre: about 45 - 55 µm
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3