Fontos dokumentumok
481807
Calcium carbonate
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Aragonite, Calcite, Calcium monocarbonate
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
törésmutató
n20/D 1.6584 (lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble
sűrűség
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.