1.09017
TOC standard solution
according to EN 1484-H3, according to DIN 38409-H3, 1000 mg/L potassium hydrogen phthalate in water (stabilized), Certipur®
Szinonimák:
Total Organic Carbon Standard Solution
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to DIN 38409-H3
according to EN 1484-H3
Minőségi szint
termékcsalád
Certipur®
koncentráció
1000 mg/L potassium hydrogen phthalate in water (stabilized)
technika/technikák
TOC: suitable
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Total organic carbon (TOC) is a measure of the total amount of carbon in an organic compound. It is a critical parameter to evaluate the water quality for possible organic contamination.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use solution
- Traceable to the SI and higher order standards from NIST
- Assigned value based on a purity determination by mass balance and gravimetrically prepared value
- Homogeneity assessed in accordance with ISO Guide 35
- Available in high-density polyethylene bottles of volume 100 mL to assure safe delivery
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
- Prepared using deionized water as a solvent
Analízis megjegyzés
Measurement uncertainty: ± 10 mg/l
TOC: 990 - 1010 mg/l
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg