1.04820
Potassium acetate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, E 261
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Potassium acetate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
JPE
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
minőség
E 261
pH
7.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
292 °C
sűrűség
1.57 g/cm3 at 25 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1