1.08166
UV-VIS Standard 6: holmium oxide solution
according to Ph. Eur.
Szinonimák:
Holmium Oxide UV-VIS wavelength calibration sol. for spectrophotometer
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
according to Ph. Eur.
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
industrial qc
Formátum
mixture
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- It is a 40 g/L solution of holmium oxide in a solution of perchloric acid containing 141 g/L of HClO4
- Conveniently packed in 10 mL glass ampules. Each box includes 3 single-use ampules
- Stable solutions in glass ampoules
- Accreditation according to ISO 17025
- Traceability to standard reference material from the National Institute of Standards and Technology (NIST) and Physical-Technical Institute (PTB)
- Includes a certificate of analysis (CoA)
- Reliable and reproducible results
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials