Fontos dokumentumok
1.08159
Supelco
Holmium perchlorate standard solution
for the calibration of spectrophotometers
Szinonimák:
Calibration standard for UV-VIS Spectrophotometer, Holmium standard for UV-VIS Spectrophotometer
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
sűrűség
1.136 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
pharmaceutical
format
mixture
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Alkalmazás
  • Holmium perchlorate standard solution for use in calibration of spectrophotometers
  • May be used to calibrate a newly installed instrument or after a major repair of an instrument
  • Applicable for quality control checks and system suitability tests
Analízis megjegyzés
The principal absorption bands (2nm slit, 30 nm/min. scan speed) of this solution are at the following wavelengths:
λ max: 241.1 ± 0.4 nm
:
:
:
:
:
:
:
:
Piktogramok
Flame over circleCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3