NIST2034
Holmium Oxide Solution Wavelength Standard (240 nm to 650 nm)
NIST®SRM®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
kiszerelés
pkg of 6 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
general analytical
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Related Categories
Általános leírás
SRM 2034_cert
SRM 2034_SDS
Tulajdonságok és előnyök
- The certified wavelengths of minimum transmittance are provided for 14 bands ranging from 240 nm to 650 nm and six spectral bandwidths from 0.1 nm to 3.0 nm.
- Informational values for the prediction intervals of the certified wavelengths are provided at an approximate 95% confidence level.
- Accompanied by instructions for handling, storage, and use, along with maintenance and expiration details of the SRM certificate.
Egyéb megjegyzések
Holmium oxide (Ho2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)