Fontos dokumentumok
HX0299
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥98.5% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
Szinonimák:
Hexanes, FM approval
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
203-777-6
Teszt:
≥98.5% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
bp:
69 °C/1013 hPa
gőznyomás:
160 hPa ( 20 °C)
Terméknév
Hexanes, 98.5% ACS, ~64% n-Hexane, Meets ACS Specifications
gőznyomás
160 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
Forma
liquid
szennyeződések
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -22 °C
oldhatóság
0.0095 g/L
sűrűség
0.66 g/cm3 at 20 °C
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
The mixture of hexane isomers and methylcyclopentane can be used as a solvent in the silica gel adsorption chromatographic method for the purification of organic compounds.
Analízis megjegyzés
Assay (n-hexane): Report%
Assay (total hexane isomers + methylcyclopentane): 98.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Sulfur compounds (as S): 0.005% max
Thiophene: To pass test
Water-soluble titrable acid: 0.0003meq/g max
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-22 °C - closed cup
Slide 1 of 2
1 of 2
Charles Rubert Pérez et al.
Chemical biology & drug design, 79(3), 260-269 (2011-12-08)
Two molecular scaffolds were designed using the CAVEAT molecular design package to inhibit the oligomerization of protective antigen (PA(63) ), a key protein component of anthrax toxin. The inhibitors were designed to prevent heptamerization of PA(63) by mimicking key
Ring and side chain reactivities of 1-([1, 3, 4] oxadiazol-2-ylmethyl)-1H-benzotriazoles
Katritzky AR, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 2 (2001)