1.04140
Singlepath® Salmonella
suitable for lateral flow assay, input: food(s), for Salmonella spp.
Szinonimák:
Rapid Salmonella Food Test
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to AOAC® PTM
Minőségi szint
termékcsalád
Singlepath®
eltarthatósági idő
15 mo.
kiszerelés
pack of 25 strips
technika/technikák
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
bemenet
food(s)
alkalmazás(ok)
food and beverages
pathogen testing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Citrobacter spp.
Salmonella spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Rapid and reliable method
- High sensitivity and specificity compared to conventional culture methods
- Can be performed without the need for specialized equipment or personnel.
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Performance test (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): +
Performance test (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Performance test (Citrobacter freundii ATCC 8090): -
Jogi információk
kapcsolódó termék
Cikkek
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Related Content
Detect pathogens rapidly using our lateral flow immunological tests which act as mini-laboratories for identifying the presence of specific pathogens.