Fontos dokumentumok
10107BC
1-2 Test® Kit
suitable for Immuno-diffusion assays for Food and Beverages applications
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
1-2 Test®,
Ügynökség
AOAC® 989.13 (OMA)
termékcsalád
1-2 Test®
eltarthatósági idő
6‑13 mo.
kiszerelés
pkg of 72
gyártó/kereskedő neve
1-2 Test®
BioControl Systems 10107-72
bemenet
food(s)
alkalmazás(ok)
food and beverages
pathogen testing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Salmonella spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Komponensek
- Test Units
- Antibody
- Iodine-Iodide solution
- Test trays
Elv
Tesztelési mód
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Related Content
1-2 Test® for Salmonella