1.04143
Singlepath® Campylobacter Kit
suitable for immunological and lateral flow essay testing in Food and Beverages applications
Szinonimák:
Rapid Campylobacter Food Test
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Singlepath® Campylobacter, suitable for lateral flow assay, for Campylobacter spp., input: food(s)
Ügynökség
according to AOAC® PTM
Minőségi szint
termékcsalád
Singlepath®
eltarthatósági idő
15 mo.
kiszerelés
pack of 25 strips
technika/technikák
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
bemenet
sample type food(s)
alkalmazás(ok)
food and beverages
pathogen testing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Campylobacter spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Rapid and reliable method
- High sensitivity and specificity compared to conventional culture methods
- Can be performed without the need for specialized equipment or personnel.
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Performance test (Campylobacter jejuni ATCC 33560): passes test
Performance test (Escherichia coli NCTC 9001): passes test
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Cikkek
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
Related Content
Detect pathogens rapidly using our lateral flow immunological tests which act as mini-laboratories for identifying the presence of specific pathogens.