Merck
60038BC
Millipore
VIP® Gold Salmonella Kit
suitable for immunological and lateral flow essay testing in Environmental, and Food and Beverages applications
About This Item
UNSPSC kód:
41116129
NACRES:
NA.85
Ügynökség:
AOAC® (OMA)
AOAC® (PTM)
alkalmasság:
Salmonella spp.
gyártó/kereskedő neve:
BioControl Systems 60038-40
VIP®
alkalmazás(ok):
food and beverages
pathogen testing
technika/technikák:
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
tárolási hőmérséklet:
room temp
Terméknév
VIP® Gold Salmonella, BioControl, Lateral flow test for detection of Salmonella in food and environmental samples
Ügynökség
AOAC® (OMA)
AOAC® (PTM)
termékcsalád
VIP®
Forma
liquid
eltarthatósági idő
3‑9 mo.
kiszerelés
pkg of 40
gyártó/kereskedő neve
BioControl Systems 60038-40
VIP®
tárolási körülmény
dry at room temperature
technika/technikák
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
bemenet
food(s)
alkalmazás(ok)
food and beverages
pathogen testing
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
Salmonella spp.
Általános leírás
VIP Gold for Salmonella is a single-step visual immunoassay for the detection of motile and non-motile Salmonella species in select food and environmental samples. Each device contains a proprietary reagent system, which forms a visually apparent antigen-antibodychromogen complex if Salmonella is present. The test is intended for use by laboratory personnel with appropriate microbiology training.
Alkalmazás
  • AOAC Official Method of Analysis 999.09
  • AOAC Performance Tested Method 031801
Tulajdonságok és előnyök
  • Fast Results: Next day results for processed foods; raw and highly contaminated foods require an additional overnight incubation.
  • Improved Lab Efficiency: VIP Gold offers an innovative multi-test format with break-away devices designed for maximum flexibility to accommodate a wide range of testing volumes.
  • Advanced Technology: The cutting edge particle technology allows for faster sample flow, producing a clean background, clear lines and easy to read positive/negative results without the need for a reader.
Komponensek
  • One foil pouch of 40 tests
  • Extraction reagents
Kompatibilitás
BioControl VIP Gold
Tesztelési mód
Visual Immunoprecipitate
Jogi információk
AOAC is a registered trademark of AOAC International
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kit Components Only
Product No.
Leírás
  • Adhesive Coated Clear Polyester Backing 0.005”
  • Absorbent Blotter Sheet
  • VIP® Prefilter Sample Pad, Cut
  • VIP® Salmonella Gold Colloid Label Pad
  • VIP® Salmonella Gold Reaction Membrane
  • Desiccant, 14g
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
szükséges, de nincs biztosítva
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)