Fontos dokumentumok
14211
Water
ACS reagent, CHROMASOLV®, suitable for HPLC and ultratrace analysis
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Water, ACS reagent, for ultratrace analysis
grade
ACS reagent
for inorganic trace analysis
for ultratrace analysis
Minőségi szint
Forma
liquid
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
szennyeződések
≤5 μg/kg ammonium (NH4)
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0(-25 °C77 °F)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
oldhatóság
water: miscible (completely)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
anion nyomok
bromide (Br-): ≤1 μg/kg
chloride (Cl-): ≤1 μg/kg
fluoride (F-): ≤1 μg/kg
iodide (I-): ≤1 μg/kg
nitrate (NO3-): ≤1 μg/kg
nitrite (NO2-): ≤1 μg/kg
phosphate (PO43-): ≤1 μg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 μg/kg
kation nyomok
Ag: ≤0.001 μg/kg
Al: ≤0.5 μg/kg
As: ≤0.01 μg/kg
Au: ≤0.005 μg/kg
B: ≤0.5 μg/kg
Ba: ≤0.5 μg/kg
Be: ≤0.005 μg/kg
Bi: ≤0.001 μg/kg
Ca: ≤0.5 μg/kg
Cd: ≤0.5 μg/kg
Ce: ≤0.001 μg/kg
Co: ≤0.5 μg/kg
Cr: ≤0.5 μg/kg
Cs: ≤0.001 μg/kg
Cu: ≤0.5 μg/kg
Dy: ≤0.001 μg/kg
Er: ≤0.001 μg/kg
Eu: ≤0.001 μg/kg
Fe: ≤0.5 μg/kg
Ga: ≤0.001 μg/kg
Gd: ≤0.001 μg/kg
Ge: ≤0.005 μg/kg
Hf: ≤0.001 μg/kg
Hg: ≤0.5 μg/kg
Ho: ≤0.001 μg/kg
In: ≤0.001 μg/kg
Ir: ≤0.001 μg/kg
K: ≤0.5 μg/kg
La: ≤0.001 μg/kg
Li: ≤0.5 μg/kg
Lu: ≤0.001 μg/kg
Mg: ≤0.5 μg/kg
Mn: ≤0.5 μg/kg
Mo: ≤0.5 μg/kg
Na: ≤0.5 μg/kg
Nb: ≤0.005 μg/kg
Nd: ≤0.001 μg/kg
Ni: ≤0.005 μg/kg
Os: ≤0.005 μg/kg
Pb: ≤05 μg/kg
Pd: ≤0.001 μg/kg
Pr: ≤0.001 μg/kg
Pt: ≤0.005 μg/kg
Rb: ≤0.001 μg/kg
Re: ≤0.005 μg/kg
Rh: ≤0.001 μg/kg
Ru: ≤0.005 μg/kg
Sb: ≤0.001 μg/kg
Sc: ≤0.005 μg/kg
Se: ≤5 μg/kg
Si: ≤0.5 μg/kg
Sm: ≤0.001 μg/kg
Sn: ≤0.5 μg/kg
Sr: ≤0.5 μg/kg
Ta: ≤0.001 μg/kg
Tb: ≤0.001 μg/kg
Te: ≤0.001 μg/kg
Th: ≤0.005 μg/kg
Ti: ≤0.5 μg/kg
Tl: ≤0.005 μg/kg
Tm: ≤0.001 μg/kg
U: ≤0.001 μg/kg
V: ≤0.5 μg/kg
W: ≤0.005 μg/kg
Y: ≤0.001 μg/kg
Yb: ≤0.001 μg/kg
Zn: ≤0.5 μg/kg
Zr: ≤0.5 μg/kg
SMILES string
O
alkalmazás(ok)
sample preparation
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn more about Bioethanol as a renewable, alternative fuel traditionally produced by the yeast fermentation of sugar.
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene