Fontos dokumentumok
1.03025
Supelco
Bromocresol purple
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Bromocresol purple, 5′,5′′-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H16Br2O5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
540.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171502
EC index szám:
204-087-8
NACRES:
NA.21
product name
Bromocresol purple, indicator ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
form
solid
veszteség
≤1% loss on drying, 110°C
visual transition interval
5.2-6.8, greenish yellow to blue-violet
mp
242 °C
térfogatsúly
515 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Transition range: pH 5.2 - pH 6.8greenish yellow - blue violet
Appearance of solution: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 1
Transition range (according to ACS): passes test
Sensitivity test: passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3