Merck
318736
Sigma-Aldrich
Bromocresol Purple solution
0.04 wt. % in H2O
Szinonimák:
5′,5′′-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H15Br2NaO5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
562.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
0.04 wt. % in H2O
pH
5.2-6.8, yellow-green to purple
sűrűség
0.991 g/mL at 25 °C
λmax
590 nm
ε (extinkciós együttható)
≥60000 at 584-590 nm in 10 mM NaOH
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].Cc1cc(cc(Br)c1O)\C(=C2/C=C(C)C(=O)C(Br)=C2)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H16Br2O5S.Na/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21;/h3-10,24-25H,1-2H3;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNOIORUCCYNQPE-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Bromocresol purple (BCP) is an organic dye and a pH indicator. It changes from yellow (pH 5.2) to purple (6.8). BCP reacts with ammonia to yield ammonium salt. Hence, it can be used as an ammonia sensing probe.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)
Optical fiber ammonia sensing probes using reagent immobilized porous silica coating as transducers
Tao S, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 115(1), 158-163 (2006)