Merck
T2006
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine hydrochloride
≥98% (TLC)
Szinonimák:
3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H4CH2CH(NH2)CO2H·HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
217.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Terméknév
L-Tyrosine hydrochloride, ≥98% (TLC)
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
mp
239 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJWFIVDAMOFNPS-QRPNPIFTSA-N
Géninformáció
human ... GRIN2C(2905)
mouse ... GRIN2C(14813)
rat ... GRIN2C(24411)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tyrosine is a nonessential amino acid found in mammal, fish and birds. It participates in protein modification, such as phosphorylation, nitrosation and sulfation. It is involved in immune response regulation and prevents the generation of inflammatory cytokines and superoxide. Tyrosine serves as a precursor for epinephrine, norepinephrine, dopamine, thyroid hormones and melanin biosynthesis. Tyrosine phosphorylation is associated with a number of cellular processes such as cell proliferation and migration, development of the embryo, cellular metabolism and transcription. Tyrosine phosphorylation also aids activation of the enzymatic function of a protein.
Egyéb megjegyzések
Amino acid precursor of dopamine and other catecholamines
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Resistance to Tyrosine Kinase Inhibitors, 37(1), 30-30 (2016)
Amino acids: metabolism, functions, and nutrition.
Wu G
Amino Acids, 37(1), 1-17 (2009)