Merck
NIST2192A
Sodium carbonate
NIST® SRM® 2192a, pD Standard
Szinonimák:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
About This Item
Lineáris képlet:
Na2CO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
NIST standard reference material
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 30 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
mp
851 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 7.1% at 0 °C
acetone: insoluble
alcohol: insoluble
glycerol: soluble
alkalmazás(ok)
general analytical
Formátum
matrix material
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Buffer component, may be used for the removal of peripheral membrane proteins.
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Sodium carbonate (Na2CO3), Sodium bicarbonate (NaHCO3)
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1