Fontos dokumentumok
22184
Cellulose Chromatography Resin
acid washed, powder, 60-700 mesh
Szinonimák:
Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Cellulose, acid washed, powder, for column chromatography
grade
for column chromatography
Minőségi szint
Forma
powder
minőség
acid washed
technika/technikák
LPLC: suitable
szál H
0.02-0.25 mm
Mátrix
Cellulose
mátrix aktív csoport
polymer
részecskeméret
20-250 μm
kation nyomok
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?