Fontos dokumentumok
451975
Ammonium sulfate-14N2 solution
40 wt. % in H2O, 99.99 atom % 14N
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99.99 atom % 14N
Minőségi szint
koncentráció
40 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.391
sűrűség
1.225 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
agriculture
tömegeltolódás
depleted
SMILES string
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+0;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFNBIHQBYMNNAN-ONPSQTMSSA-N
Related Categories
Kiszerelés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)