Merck
1.10110
SAFC
2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-ethanesulfonic acid
Buffer substance HEPES EMPROVE® EXPERT
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
HEPES, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H18N2O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.30
Beilstein:
883043
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161703
EC index szám:
230-907-9
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Jellemzők
RNase and DNase free
technika/technikák
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
5.0-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
hasznos pH-tartomány
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
mp
212.6 °C
oldhatóság
703.6 g/L
sűrűség
1.44 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
560 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1