Fontos dokumentumok
1.01553
Supelco
Potassium chloride solution Certified Reference Material
nominal 1.41 mS/cm, Certified Reference Material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB (c=0.01 mol/l) Certipur®
Szinonimák:
Potassium chloride solution
About This Item
Lineáris képlet:
KCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.55
Beilstein:
1711999
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
termékcsalád
Certipur®
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
alkalmazás(ok)
environmental
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is directly traceable to the corresponding primary reference material from the Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Germany. The electrolytic conductivity of this standard is determined using a conductivity meter from an accredited Merck calibration laboratory.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Standard for use in measurement of electrolytic conductivity.
Analízis megjegyzés
Electrical conductivity (25 °C): 1.39 - 1.43 mS/cm
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg