Elérhetőségeink
Weboldal kisokos
GYIK
Minőség és szabályozás
Számológépek és alkalmazások
Webináriumok
Vissza
Potassium chloride solution Certified Reference Material
Szinonimák:
Potassium chloride solution
Lineáris képlet:
KCl
CAS-szám:
7447-40-7
Molekulatömeg:
74.55
Products
Márka
Supelco (3)
Formula tömeg
Termékcsalád
Formátum
Minőségi szint
Alkalmazás
Referenciaanyag típusa
Speciális minőség
certified reference material (3)
Termékek szűrése
Showing 1-3 of 3
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
1.01553
Potassium chloride solution Certified Reference Material,
nominal 1.41 mS/cm, Certified Reference Material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB (c=0.01 mol/l) Certipur
®
Több
Árazás megtekintése
1.01811
Potassium chloride solution Certified Reference Material,
nominal 0.015 mS/cm, Certified Reference Material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB (c=0.0001 mol/l) Certipur
®
Több
Árazás megtekintése
1.01554
Potassium chloride solution Certified Reference Material,
nominal 12.8 mS/cm, Certified Reference Material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB (c=0.1 mol/l) Certipur