Fontos dokumentumok
60134
Potassium chloride solution
conductance standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
koncentráció
0.1 M KCl
vezetőképesség
12.90 mS/cm at 25 °C
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)