Fontos dokumentumok
1.01810
Supelco
Conductivity water ( nominal 0 mS/cm)
Test solution for measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB Certipur®
Szinonimák:
Water, Deionized water
About This Item
Lineáris képlet:
H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
gőznyomás
23 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The nominal conductivity value of the standard is determined by an accredited Merck calibration laboratory for pH value and electrolytic conductivity.
This product is directly traceable to the corresponding primary reference material from the Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Germany.
Alkalmazás
Used as a control sample to measure conductivity of aqueous electrolyte solutions.
Analízis megjegyzés
Electrical conductivity (25 °C): 0 - 0.002 mS/cm
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
javasolt
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg