1.01255
Potassium chloride solution
nominal 111 mS/cm, certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=1.0 mol/l) Certipur®
Szinonimák:
Potassium chloride solution
About This Item
Javasolt termékek
product name
Potassium chloride solution, nominal 111 mS/cm, certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=1.0 mol/l) Certipur®
Ügynökség
ISO ((17025, 17034))
Minőségi szint
sűrűség
1.044 g/cm3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
The details of expiry date, health & safety, storage & handling, and associated uncertainty are documented in the certificate of analysis.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1