1.01554
Potassium chloride solution Certified Reference Material
nominal 12.8 mS/cm, Certified Reference Material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB (c=0.1 mol/l) Certipur®
Szinonimák:
Potassium chloride solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg