Fontos dokumentumok
D107808
2′,6′-Dihydroxyacetophenone
97%
Szinonimák:
2-Acetyl-1,3-dihydroxybenzene, 2-Acetylresorcinol, DHAP
Teszt
97%
form
powder
mp
156-158 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1c(O)cccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?