Merck
1029953
USP
Ammonium chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Salmiac
About This Item
Lineáris képlet:
NH4Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
53.49
Beilstein:
4371014
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
1.9 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 160.4 °C)
API-család
ammonium chloride
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
340 °C (subl.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Ammonium chloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Racemethionine
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)