Fontos dokumentumok
A4514
Ammonium chloride
ReagentPlus®, ≥99.5%
Szinonimák:
Salmiac
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for SM 5210
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.9 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 160.4 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.5%
Forma
powder or crystals
pH
4.5-5.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 100 mg/mL
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 3,4-dihydropyrimidin- 2-(1H)-ones
- diindolylmethanes
- 2-arylbenzothiazoles derivatives
- 4(3H)-quinazolinones
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.