Fontos dokumentumok
1.00163
Supelco
di-Boron trioxide
for silicate analysis
Szinonimák:
di-Boron trioxide, Boric anhydride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
B2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
69.61
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
EC index szám:
215-125-8
NACRES:
NB.21
pH:
4 (25 °C, 10 g/L in H2O)
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
3150 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp
450 °C
oldhatóság
36 g/L
sűrűség
2.46 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
900‑1100 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
kation nyomok
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.003%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
B(=O)OB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
for silicate analysis
Alkalmazás
Di-boron trioxide - for silicate analysis
Analízis megjegyzés
Chloride (Cl)≤ 0.002 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.002 %Ca (Calcium)≤ 0.002 %Fe (Iron)≤ 0.0005 %K (Potassium)≤ 0.003 %Mg (Magnesium)≤ 0.0005 %Na (Sodium)≤ 0.003 %Subst. not made volatile by methanolic hydrochloric acid (as SO₄)≤ 0.05 %
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)