Merck
1.00663
SAFC
Parteck® LUB MST
(MAGNESIUM STEARATE VEGETABLE GRADE), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, FCC
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
PARTECK LUB MST
Méret kiválasztása
250 G
39 500,00 Ft
20 KG
347 000,00 Ft
20 KG
499 000,00 Ft
39 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenMinta igénylése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 G
39 500,00 Ft
20 KG
347 000,00 Ft
20 KG
499 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H70MgO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
591.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
209-150-3
39 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenMinta igénylése
Ügynökség
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
fine powder
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
részecskeméret
3-7 μm (d50)
pH
7 ( in H2O, slurry)
mp
140 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC.[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
With formulation challenges in mind, we have used particle engineering technologies to develop functional excipients specifically for solid dosage forms. The products in our Parteck® portfolio feature unique particle properties tailored for excellent performance in tableting processes, for specific drug delivery technologies, or for solubility enhancement.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Parteck® LUB, a product line of our most effective excipients for lubrication, demonstrates excellent batch-to-batch consistency and helps you to achieve a reliable workflow in your tablet manufacture. Parteck® LUB MST is a vegetable-origin magnesium stearate.
Tulajdonságok és előnyök
  • Consistent functionality and performance
  • Vegetable origin for minimal regulatory effort
  • Specified particle size and surface area for a reliable performance
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
What is the Emprove® Program?
Az Emprove® Program egy olyan rendszer, amely átfogó és alapos dokumentációt biztosít szűrőinkről és egyszer használatos komponenseinkről, gyógyszeripari alapanyagainkról és a kiindulási anyagainkról.
Material Qualification Dossier
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Quality Management Dossier (Open Access)
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Operational Excellence Dossier
Előfizetéssel vagy térítés ellenében érhető el
Operational Excellence Dossier
Előfizetéssel vagy térítés ellenében érhető el
Learn more about the benefits an Emprove® Program subscription can provide
Why are these documents unavailable?
Az Emprove® mappák olyan információkat tartalmaznak, amelyek támogatják a gyógyszergyártók regisztrációs folyamatát és kockázatértékelési tevékenységét, továbbá bizalmas információkat is tartalmaznak. Kérjük, elérhetőségeink, ha hozzáférést szeretne kapni.