Fontos dokumentumok
26454
Magnesium stearate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, ≥90% stearic and palmitic acid basis, ≥40% stearic acid basis (GC), 4.0-5.0% Mg basis (calc on dry sub.)
Szinonimák:
Stearic acid magnesium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss.
Teszt
≥40% stearic acid basis (GC)
≥90% stearic and palmitic acid basis
4.0-5.0% Mg basis (calc on dry sub.)
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
szennyeződések
acidity or alkalinity, complies
microbiological impurity, in accordance
residual solvents, complies
veszteség
≤6.0% loss on drying, 105 °C
mp
200 °C (lit.)
savérték
195‑210(fatty acid)
oldhatóság
alcohol: insoluble
diethyl ether: insoluble
water: insoluble
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5000 mg/kg
kation nyomok
Cd: ≤3 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
alkalmasság
in accordance for fatty acid composition
passes test for identity
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Mg]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?