Fontos dokumentumok
415057
Magnesium stearate
technical grade
Szinonimák:
Stearic acid magnesium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
palmitate salt, 25%
stearate salt, 65%
mp
200 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Mg]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Általános leírás
Magnesium stearate, the salt of stearic acid, is widely employed as an inactive component in making pharmaceutical tablets.
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?