1.00550
Tryptic Soy Broth - Dehydrated Culture Media
GranuCult® prime, EP, JP, USP, granular, from non-animal source, irradiated, suitable for aseptic process simulation
Szinonimák:
TSB, CASO, Casein Soybean Digest Broth, TSB non animal origin, SCDB, Tryptic Soy Broth non animal origin, CASO Broth, Casein Soya Broth, Soybean Casein digest Broth, TSB, Tryptone Soya Broth
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Ügynökség
EP
JP
USP
sterilitás
irradiated
form
granular
Jellemzők
granulated
kiszerelés
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
gyártó/kereskedő neve
GranuCult® prime
technika/technikák
media fill: suitable
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
oldhatóság
30 g/L
alkalmazás(ok)
aseptic process simulation
pharmaceutical
kompatibilitás
stand alone
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
anaerobic bacteria
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Related Content
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.