1.00800
Tryptic Soy Broth - Dehydrated Culture Media
GranuCult® prime, EP, JP, USP, granular, irradiated, suitable for aseptic process simulation
Szinonimák:
Casein-Peptone soymeal-peptone broth, Soybean casein digest broth, TSB, CASO, Casein Soybean Digest Broth, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soya Broth, SCDB, CASO Broth, Casein Soya Broth, Soybean Casein digest Broth, TSB, Tryptone Soya Broth
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP
JP
USP
Minőségi szint
sterilitás
irradiated
form
granular
Jellemzők
granulated
kiszerelés
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
gyártó/kereskedő neve
GranuCult® prime
technika/technikák
media fill: suitable
microbiological culture: suitable
oldhatóság
30 g/L
térfogatsúly
570 kg/m3
alkalmazás(ok)
aseptic process simulation
pharmaceutical
kompatibilitás
stand alone
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
anaerobic bacteria
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
WGK
WGK 1
Related Content
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.