1.46316
Tryptic Soy Broth- Ready-to-use Bags, Tubes & Ampoules
closure type, with MPC connector and triple-bagged, bag of 1 × 10 L
Szinonimák:
TSB, CASO, Casein Soybean Digest Broth, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soya Broth, SCDB, Tryptic Soy Broth
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP
USP
Minőségi szint
sterilitás
sterile; sterile-filtered
Forma
liquid (ready-to-use)
Jellemzők
closure type with MPC connector and triple-bagged
ready-to-use
kiszerelés
bag of 1 × 10 L
pH
7.3 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
aseptic process simulation
pharmaceutical
kompatibilitás
stand alone
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
Packaging: 10 L bag with MPC connector and triple-bagged
Synonym: TSB, CASO, Casein Soybean Digest Broth, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soya Broth, SCDB
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Related Content
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.