1.40143
Tryptic Soy Broth - Dehydrated Culture Media
EcoCult®, EP, USP, JP, ISO 11133, FDA (BAM), USDA-FSIS, APHA, powder, suitable for bioburden testing, microbiology
Szinonimák:
TSB, CASO, Casein Soybean Digest Broth, Casein-Peptone Soymeal-Peptone Broth, Tryptone Soya Broth, SCDM, CASO Broth, Casein Soya Broth, Soybean Casein digest Broth, TSB, Tryptone Soya Broth
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
APHA
EP
ISO 11133
JP
USDA-FSIS
USP
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FDA (BAM)
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
EcoCult®
technika/technikák
microbiological culture: suitable
alkalmazás(ok)
bioburden testing
microbiology
food and beverages
pathogen testing
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
10-30°C
alkalmasság
Cronobacter spp. (spp.)
Escherichia coli (pathogenic)
Salmonella spp. (spp.)
anaerobic bacteria
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Compliance to major regulatory standards ISO, FDA-BAM, EPA or USP
- Clear labeling and Certificate of Analysis to check compliance at a glance
- Reliable and accurate quality in powder format
- Cost-effective pricing
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1