Triptikus szójaleves
Szinonim: Kasein Soya Broth (CASO), Soybean Casein digest Broth, TSB, Tryptone Soya Broth, Soybean Casein Digest Medium (SCDM)
A kriptikus szójaleves, amelyet általában kripton szójalevesként vagy szójabab kazein emésztőlevesként emlegetnek, a mikrobiológiában használt folyékony közeg. Elsődleges céljai közé tartozik a sterilitás kimutatása, az igényes mikroorganizmusok tenyésztése és dúsítása. A leves szójaliszt és kazein enzimatikus emésztéséből, peptonokból áll, amelyek aminosavakat és nitrogénvegyületeket szolgáltatnak. Ezenkívül nátrium-kloridot tartalmaz az ozmotikus egyensúly fenntartása érdekében, valamint dextróz, amely szénhidrátokat és energiát biztosít. Ez a táptalaj létfontosságú vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz, amelyek fontosak a szervezetek növekedéséhez. A dikálium-hidrogén-foszfátot pufferanyagként tartalmazza a pH-egyensúly fenntartása érdekében. A triptikus szójalevet aerob gram-pozitív és gram-negatív baktériumok, gombák, rutin vértenyészetek és mikrobiális biofilmek széles körének tenyésztésére használják.
Products
Triptikus szójaleves a kórokozók vizsgálatában
A CASO-lé, más néven kazein-pepton szójaliszt-pepton-lé a triptikus szójaleves egyik változata. Olyan termékek vagy készítmények sterilitásának vizsgálatára használják, amelyek nem garantáltan sterilek. Meghatározott mikroorganizmusok és az összes életképes aerob számok azonosítására használják a legvalószínűbb szám (MPN) módszerrel. Ezek a táptalajok elődúsító táptalajként funkcionálnak olyan élelmiszer eredetű kórokozók kimutatására, mint a Salmonella és a Shiga-toxint termelő E. coli.
Triptikus szójaleves a sterilitás-vizsgálatban
Triptikus szójaleves a TLHC semlegesítővel (amely tween®<< 80, lecitin, hisztidin és cisztin), 2x koncentrált triptikus szójaleves, vagy triptikus szójaleves tween® 80-al hasznosak érzékeny baktériumok és élesztők izolálására és tenyésztésére.
Triptikus szójaleves, Vegitone
A vegitone, a triptikus szójaleves olyan táptalaj, amelyben a kazeint növényi peptonnal helyettesítették. Általában penészgombák és ritkábban előforduló baktériumok sterilitásának vizsgálatára használják. Nem tartalmaz állati eredetű anyagokat. Emellett nem szelektív dúsító táptalajként is szolgál, amelyet kifejezetten Streptococcusok tenyésztésére terveztek. Ez a legjobb választás, ha a folyamat során nem kívánnak állati eredetű összetevőket használni.
Tryptic Soy Broth halal
A halal szójalevél egy olyan tanúsított közeg, amelyet olyan vizsgálatokhoz és gyártáshoz használnak, ahol a haram termékek (például sertésből származó termékek) tilosak.
Ecocult® Triptikus szójaleves
Az Ecocult® Triptikus szójaleves ideális igényes aerob baktériumok, élesztők és penészgombák tenyésztésére és izolálására. Sterilitásvizsgálathoz és sterilitáshiányos anyagok, készítmények és termékek mikrobiológiai megszámlálásához is használható.
Soybean Casein Digest Broth
A szójabab kazein emésztőleves dupla csomagolásban sterilitásvizsgálathoz használt táptalaj, valamint segít az aerob baktériumok és gombák azonosításában. A tápoldat jelentős szerepet játszik a biológiai terheltség és a sterilitás vizsgálatában membránszűréssel vagy közvetlen beoltással.
Triptikus szójaleves az élelmiszerekben
GranuCult®, egy módosított triptikus szójaleves (mTSB), amelyet az E. coli és Salmonella fajokat vörös húsokban. Az mTSB táptalajok használata hatékonyan, 90%-kal gátolja más gram-negatív Enterobacteriaceae fajok növekedését. A GranuCult® Novobiocinnal az enterohemorrhagiás E. coli (EHEC) feldúsítására és az E. coli O157:H7 szerotípus kimutatására használható élelmiszermintákban. Az mTSB húsleves szelektív kiegészítő liofilizált Novobiocin nátriumsót tartalmaz, amely hatékonyan képes elnyomni az egyidejű Gram-pozitív baktériumok növekedését az E. coli (O157:H7) tenyésztése során. A GranuCult® olyan táptalajokhoz használható, amelyek granuláltak az alacsony porterhelés és a jobb dehidratáció érdekében.
Besugárzott triptikus szójaleves
Triptikus szójaleves, nem állati eredetű, besugárzott triptikus szójaleves; és a γ-besugárzott triptikus szójaleves (CASO) hasznosak aszeptikus folyamatok szimulálására aszeptikus gyártósorokon vagy médiatöltési tesztek elvégzésére. Ezek a tápanyagokban gazdag tápoldatok ideálisak igényes mikroorganizmusok tenyésztésére is.
NutriSelect® prime triptikus szójaleves
NutriSelect prémium
NutriSelect prémium triptikus szójalevessup>® prime triptikus szójalevet, amely halal, megbízható táptalaj, amelyet a vizsgálati mintákból kivont mikroorganizmusok széles körének tenyésztésére és tenyésztésére használnak. Alkalmazásra kerül a kutatásban, valamint az élelmiszerek, a víz és az italok minőségellenőrzésében.