1.00525
Tryptic Soy Broth - Dehydrated Culture Media
GranuCult® plus, USP, EP, granular, from non-animal source, suitable for microbiology
Szinonimák:
TSB, soy broth, CASO Broth, Casein-peptone Soymeal-peptone Broth, CASO Broth, Casein Soya Broth, Soybean Casein digest Broth, TSB, Tryptone Soya Broth
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Ügynökség
EP
USP
sterilitás
non-sterile
Forma
granular
kiszerelés
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
gyártó/kereskedő neve
GranuCult® plus
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry)
technika/technikák
microbiological culture: suitable
szín
beige
pH
7.1-7.5 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
oldhatóság
30 g/L
alkalmazás(ok)
microbiology
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
Cronobacter spp. (spp.)
Escherichia coli (pathogenic)
Salmonella spp. (spp.)
anaerobic bacteria
nonselective for
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Safe and sustainable due to reduced risks associated with fine dust and toxic substance inhalation, resulting in a safer work environment.
- Excellent wettability, solubility, and free-flowing properties
- Convenient, with minimal component separation and clumping, even under warm or humid conditions
- High batch-to-batch reproducibility
- Prolonged shelf life of up to five years
- A high number of test strains exceeding all regulatory demands
- Granulation technology allows many supplements to be included, with no need to add these separately
Kapcsolódás
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3