1.46342
Tryptic Soy Broth Ready-to-use Bottles
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 750 mL, closure type, yellow screw cap with septum, box of 6 bottles
Szinonimák:
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptic Soy Broth 750ml, Tryptone Soya Broth
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Minőségi szint
leírás
For enumeration of specified microorganisms or total viable aerobic count
sterilitás
sterile; autoclaved
Forma
liquid
eltarthatósági idő
12 mo.
Jellemzők
closure type yellow screw cap with septum
ready-to-use
kiszerelés
box of 6 bottles
palackkapacitás
1000 mL
bottle filling volume
750 mL
pH
7.3
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.