Fontos dokumentumok
Z699195
Trypticase Soy Broth (TSB) Single strength, Bottled Broth
Szinonimák:
broth media, media broth, trypticase soy
About This Item
UNSPSC kód:
41111700
NACRES:
NA.74
kiszerelés
bottle of 100 mL
gyártó/kereskedő neve
Maine Mfg 10496707
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
General purpose medium used in qualitative procedures for the cultivation of fastidious and non-fastidious microorganisms. Trypticase Soy Broth – Single Strength complies with the demands of the DIN Norm 10167 for the detection of Escherichia coli serotype 0157:H7 in foods and FDA-BAM for the isolation of enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC). In addition the media conforms to the formula of the US Pharmacopoeia.
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)